Imprimer
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27479.MEEA 303 EUR
H27479.ME H27479.MC
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Formule: C₆H₉BClNO₂
Poids moléculaire: 173,41 g/mol
Point de fusion: 125…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001333
Numéro CAS: 80460-73-7