Imprimer
2-Chloro-4-[methyl(4-nitrophenyl)carbamoyl]benzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H55551.03EA 391 EUR
ALFAH55551.03 ALFAH55551.MD
2-Chloro-4-[methyl(4-nitrophenyl)carbamoyl]benzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C14H12BClN2O5
Formula Weight: 334.52
MDL No.: MFCD22125152