Imprimer
2-Chloro-4-(2,4-dimethylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H54845.MDEA 81.4 EUR
ALFAH54845.MD ALFAH54845.03
2-Chloro-4-(2,4-dimethylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C15H15BClNO3
Formula Weight: 303.55
MDL No.: MFCD22125095