Imprimer
3-Chloro-4-(2,3-dimethylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H54701.MDEA 54.2 EUR
ALFAH54701.MD ALFAH54701.03
3-Chloro-4-(2,3-dimethylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C15H15BClNO3
Formula Weight: 303.55
MDL No.: MFCD20265325