Imprimer
4-Chloro-3-(2,3-dimethylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H54631.03EA 326 EUR
ALFAH54631.03 ALFAH54631.MD
4-Chloro-3-(2,3-dimethylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C15H15BClNO3
Formula Weight: 303.55
MDL No.: MFCD20265303