Imprimer
2-Chloro-5-(3,4-dimethylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H54014.MDEA 54.2 EUR
ALFAH54014.MD ALFAH54014.03
2-Chloro-5-(3,4-dimethylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C15H15BClNO3
Formula Weight: 303.55
MDL No.: MFCD22125034