Imprimer
2-Chloro-4-(2-chloro-5-nitrophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H54872.MDEA 97.6 EUR
ALFAH54872.MD ALFAH54872.03
2-Chloro-4-(2-chloro-5-nitrophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C13H9BCl2N2O5
Formula Weight: 354.94
MDL No.: MFCD22125098