Imprimer
2-Chloro-4-(4-chloro-3-nitrophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H54332.MDEA 97.6 EUR
ALFAH54332.MD ALFAH54332.03
2-Chloro-4-(4-chloro-3-nitrophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C13H9BCl2N2O5
Formula Weight: 354.94
MDL No.: MFCD27975651