Imprimer
2-Chloro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52999.MDEA 79.9 EUR
H52999.MD H52999.03
2-Chloro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
2-Chloro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BClO₄
Poids moléculaire: 214,41
Point de fusion: 230…232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689528
Numéro CAS: 913835-92-4