4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid ≥97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆BClO₄ Poids moléculaire: 200,39 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06656268 Numéro CAS: 136496-72-5 |