2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid 96%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆BClO₄ Poids moléculaire: 200,39 g/mol Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06659869 Numéro CAS: 850568-07-9 |