Imprimer
2-Chloro-4-(5-fluoro-2-methylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H55726.MDEA 97.6 EUR
ALFAH55726.MD ALFAH55726.03
2-Chloro-4-(5-fluoro-2-methylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C14H12BClFNO3
Formula Weight: 307.51
MDL No.: MFCD20040323