Imprimer
2-Chloro-4-(4-fluoro-2-nitrophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H55554.MDEA 39.7 EUR
ALFAH55554.MD ALFAH55554.03
2-Chloro-4-(4-fluoro-2-nitrophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C13H9BClFN2O5
Formula Weight: 338.48
MDL No.: MFCD20040314