Imprimer
2-Chloro-5-(4-fluoro-3-nitrophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H55156.MDEA 103 EUR
ALFAH55156.MD ALFAH55156.03
2-Chloro-5-(4-fluoro-3-nitrophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C13H9BClFN2O5
Formula Weight: 338.48
MDL No.: MFCD20040291