3-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₁₀ClN Point d'ébullition: 230…232 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00018456 Numéro CAS: 6848-13-1 EINECS: 229-935-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |