Imprimer
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H55993.03EA 862 EUR
H55993.03 H55993.MD
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BFNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11855833
Numéro CAS: 874289-30-2