Imprimer
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H53101.03EA 620 EUR
H53101.03 H53101.MD
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BFNO₃
Poids moléculaire: 196,97 g/mol
Point de fusion: 226…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235038
Numéro CAS: 874219-19-9