Imprimer
4-(2,5-Dimethylphenylcarbamoyl)-3-fluorobenzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H54126.03EA 391 EUR
ALFAH54126.03 ALFAH54126.MD
4-(2,5-Dimethylphenylcarbamoyl)-3-fluorobenzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C15H15BFNO3
Formula Weight: 287.09
MDL No.: MFCD20040136