Imprimer
3-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)-4-fluorobenzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H54453.MDEA 49.8 EUR
ALFAH54453.MD ALFAH54453.03
3-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)-4-fluorobenzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C15H15BFNO3
Formula Weight: 287.09
MDL No.: MFCD20040189