Imprimer
3-Fluoro-5-(2-methylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H54183.MDEA 97.6 EUR
ALFAH54183.MD ALFAH54183.03
3-Fluoro-5-(2-methylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Purity: 97%
Molecular Formula: C14H13BFNO3
Formula Weight: 273.07
MDL No.: MFCD20265200