Imprimer
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52510.MDEA 52.6 EUR
H52510.MD H52510.06 H52510.03
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BFO₄
Poids moléculaire: 197,96 g/mol
Point de fusion: 180…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115665
Numéro CAS: 505083-04-5