5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈BFO₄ Poids moléculaire: 197,96 g/mol Point de fusion: 146…148 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03095367 Numéro CAS: 850568-05-7 |