Imprimer
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H53134.03EA 344 EUR
H53134.03
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BFO₄
Poids moléculaire: 211,98
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235094
Numéro CAS: 874219-60-0