Imprimer
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H28313.03EA 52.7 EUR
H28313.03 H28313.09
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid ≥97%
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₄
Poids moléculaire: 183,93
Point de fusion: 217…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095129
Numéro CAS: 872460-12-3