3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid ≥98%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆BFO₄ Poids moléculaire: 183,93 g/mol Point de fusion: 264…266 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07363791 Numéro CAS: 871329-84-9 |