4-Nitrophenyl phenyl sulphide ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₉NO₂S Poids moléculaire: 231,27 g/mol Point de fusion: 54…57 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00024700 Numéro CAS: 952-97-6 EINECS: 213-462-5 |