4-(Methylsulphonyl)phenol 95%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₈O₃S Poids moléculaire: 172,20 g/mol Point de fusion: 90…95 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00047806 Numéro CAS: 14763-60-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Tan to pink-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 90 to 95 °C |
Water | ≤5.0 % |
HPLC | ≥94 % |