4-(Methylsulphonyl)phenol ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₈O₃S Point de fusion: 90…95 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00047806 Numéro CAS: 14763-60-1 |