Imprimer
Benzenesulphonyl fluoride ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L04689.03EA 21.5 EUR
L04689.03
Benzenesulphonyl fluoride ≥98%
Benzenesulphonyl fluoride
Formule: C₆H₅FO₂S
Poids moléculaire: 160,17
Point d'ébullition: 203…204 °C
Densité: 1,334
Point éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007412
Numéro CAS: 368-43-4
EINECS: 206-707-2
ADR: 8,II