Imprimer
2-(Benzylamino)-5-thiazolecarboxylic acid
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBMO00042DAEA 0 EUR
MAYBMO00042DA MAYBMO00042CB
2-(Benzylamino)-5-thiazolecarboxylic acid
2-(Benzylamino)-5-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₂S
Numéro MDL: MFCD03086200
Numéro CAS: 342405-23-6