Imprimer
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBTL00407DAEA 0 EUR
MAYBTL00407.0001 MAYBTL00407.0003 MAYBTL00407DA MAYBTL00407.250 MAYBTL00407
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Poids moléculaire: 283,04
Numéro MDL: MFCD00052333
Numéro CAS: 103962-10-3