Imprimer
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H33950.MDEA 59.2 EUR
H33950.MD H33950.03
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O₂
Poids moléculaire: 269,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398486
Numéro CAS: 853771-92-3
UN: 3265
ADR: 8,III