3-Chloro-5-fluorobenzylamine hydrochloride 99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₈Cl₂FN Poids moléculaire: 196,05 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11113045 Numéro CAS: 90389-34-7 |