Imprimer
4-Chlorobenzyl-2-hydroxyethyl sulphide ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L10158.06EA 105 EUR
L10158.06
4-Chlorobenzyl-2-hydroxyethyl sulphide ≥98%
4-Chlorobenzyl-2-hydroxyethyl sulphide
Formule: C₉H₁₁ClOS
Point d'ébullition: 139…140 °C (1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020614
Numéro CAS: 71501-40-1
EINECS: 275-568-8