Imprimer
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26438.03EA 85.5 EUR
H26438.03 H26438.09
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥97%
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115964
Numéro CAS: 886500-08-9
EINECS: None