3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₈F₃NO₂ Poids moléculaire: 219,16 g/mol Point de fusion: 103…205 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13185678 Numéro CAS: 1214351-75-3 |