Imprimer
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33121.06EA 486 EUR
H33121.06 H33121.03
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Poids moléculaire: 219,16 g/mol
Point de fusion: 219…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185679
Numéro CAS: 1214328-36-5