Imprimer
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): 3-Nitrobenzylammonium hydrochloride
184730010 184730050
ACRO184730010EA 72.6 EUR
ACRO184730010 ACRO184730050
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉ClN₂O₂
Poids moléculaire: 188,62 g/mol
Point de fusion: 226…231 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00012858
Numéro CAS: 26177-43-5
EINECS: 247-502-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 226 to 231 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %