4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₂ClNO₂ Poids moléculaire: 189,64 Point de fusion: ∼ 220 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012864 Numéro CAS: 7149-10-2 EINECS: 230-468-3 |