Imprimer
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACRO228570010EA 85.8 EUR
ACRO228570010 ACRO228572500 ACRO228570050
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide 98%
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide
Formule: C₇H₁₀BrNO₂
Poids moléculaire: 220,07
Point de fusion: >180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012859
Numéro CAS: 16290-26-9
EINECS: 240-382-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %