Imprimer
N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal tech. 80%, grade technique
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11281.18EA 440 EUR
A11281.18 A11281.09 A11281.30
N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal tech. 80%, grade technique
N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal
Formule: C₁₇H₂₁NO₂
Poids moléculaire: 271,36 g/mol
Point d'ébullition: 138…140 °C (0,5 mmHg)
Densité: 1,045
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014869
Numéro CAS: 2016-04-8
EINECS: 217-946-7