2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆BrF₃O Poids moléculaire: 267,04 Point d'ébullition: 69…72 °C Point de fusion: 20…23 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094283 Numéro CAS: 2003-10-3 |