Imprimer
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%, JRD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H31681.MDEA 70.3 EUR
H31681.MD H31681.03
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%, JRD
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine
Formule: C₉H₁₁ClFNO
Poids moléculaire: 203,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832346
Numéro CAS: 1017779-02-0
ADR: 8,III