Imprimer
2-Chloro-6-methylbenzylamine ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L11249.03EA 85.7 EUR
L11249.03 L11249.06
2-Chloro-6-methylbenzylamine ≥97%
2-Chloro-6-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀ClN
Poids moléculaire: 155,6300 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052810
Numéro CAS: 57264-46-7
ADR: ,