Imprimer
4-Chloro-2,5-xylidine ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Chloro-2,5-dimethylaniline
H26018.06
H26018.06EA 152 EUR
H26018.06
4-Chloro-2,5-xylidine ≥98%
4-Chloro-2,5-xylidine
Formule: C₈H₁₀ClN
Poids moléculaire: 155,63 g/mol
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD08445705
Numéro CAS: 20782-94-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III