Imprimer
4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenone ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L08430.06EA 221 EUR
L08430.06 L08430.03
4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenone ≥98%
4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenone
Formule: C₁₆H₁₆O₃
Poids moléculaire: 256,30 g/mol
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017326
Numéro CAS: 1835-11-6