2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%, JRD
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₁₀F₃NO Poids moléculaire: 205,18 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09832318 Numéro CAS: 1017778-87-8 ADR: 8,III |