Imprimer
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H32832.03EA 190 EUR
H32832.03 H32832.MD
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Poids moléculaire: 205,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213016
Numéro CAS: 771581-99-8
ADR: 8,III