Imprimer
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H32782.MDEA 51 EUR
H32782.MD H32782.03
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025412
Numéro CAS: 916420-96-7
ADR: 8,III