Imprimer
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H32730.06EA 522 EUR
H32730.06 H32730.03
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Poids moléculaire: 205,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025405
Numéro CAS: 916420-84-3
UN: 2735
ADR: 8,III